Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Selen-Stiefel
Marke: Euro Protection™ 9SELE40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CE-zertifiziert | |
PVC | |
Polyester | |
40 | |
PVC | |
Wasser, Kohlenwasserstoffe | |
Stiefel |
Grün, Schwarz, Weiß | |
Für Arbeitszwecke | |
PVC | |
Schwarze, rutschfeste Sohle | |
Nicht sicher | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Dunlop™ Selen-Stiefel > Farbe: Grün/Schwarz/Weiß; Größe: 40
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur