Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Selen-Stiefel
37.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
---|---|
Farbe | Grün, Schwarz, Weiß |
Fußbettmaterial | PVC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Arbeitszwecke |
Auskleidungsmaterial | Polyester |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12094525
|
Euro Protection™
9SELE40 |
40 |
37.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12014535
|
Euro Protection™
9SELE42 |
42 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
CE-zertifiziert | |
PVC | |
Polyester | |
Schwarze, rutschfeste Sohle | |
Nicht sicher | |
Ja |
Grün, Schwarz, Weiß | |
Für Arbeitszwecke | |
PVC | |
PVC | |
Wasser, Kohlenwasserstoffe | |
Stiefel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Dunlop™ Selen-Stiefel