Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ DSS
Marke:  KGW Isotherm™ 2104
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10228511
  • 763.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Deckel separat erhältlich; siehe KGW Isotherm-Deckel (10545082).
Spezifikation
Spezifikation
184 mm
190 mm
Gehäuse 3000mL
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln
DSS Edelstahl