Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ DSS
432.48 CHF - 763.20 CHF
Spezifikation
Material | DSS Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10722023
|
KGW Isotherm™
2101 |
Gehäuse 1000mL | 225 mm |
432.48 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10065171
|
KGW Isotherm™
2102 |
Gehäuse 1000mL | 178 mm |
462.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10594502
|
KGW Isotherm™
2103 |
Gehäuse 2000mL | 305 mm |
528.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10228511
|
KGW Isotherm™
2104 |
Gehäuse 3000mL | 190 mm |
763.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, ab DSS 1000 mit Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.Typ: DSS 1000 W
Volumen: 1L
Standzeit LN2: 15 h
Verdampfung LN2: 1,6 l/24h
φ/H Innen: 100/157mm
φ/H Aussen: 122/177mm
Spezifikation
DSS Edelstahl | |
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln |