Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ DSS
Marke:  KGW Isotherm™ 2102
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10065171
  • 436.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Deckel separat erhältlich; siehe KGW Isotherm-Deckel (10166941).
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
178 mm
Gehäuse 1000mL
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln
DSS Edelstahl