Learn More
DPP3 Antibody (SR2247), R&D Systems™
Artikelnummer. 18611384 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18611384 50 μg 50 Mikroliter
18609644 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18611384 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32248750ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DPP3 Monoclonal specifically detects DPP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DPP3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2247
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human DPP3 (Uniprot #: Q9NY33)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10072
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus