Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology, Endocrinology |
| Ziel | DPEP2 |
| Synonym | dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2 |
| Gensymbol | DPEP2 |