Learn More
BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602329 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18602329 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18602329 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308778APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BCL-W/BCL2L2
Anwendungen Western Blot, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-BCL2L2-2
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 599
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus