Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE, doppelseitiger Kreuzkopf
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
14 mm
17 mm
22 mm
30 mm
35 mm
40 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk
- Die kreuzförmigen Rührköpfe an beiden Seiten sorgen für mehr Turbulenzen beim Mischen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Menge | 2/Pckg. |