Learn More
Equip Labo™ Door Cabinet
With a width of 54 or 84cm, this rich, robust, reliable frosted white melamine panel cabinet includes1 adjustable shelf, 4 wheels, and 2 brakes.
351.00 CHF
Spezifikation
Schranktyp Door Cabinet
Tiefe (metrisch) 45 cm
Höhe (metrisch) 72 cm
Anzahl Einschübe 1
Gewährleistung 12 Months
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12641872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Equip Labo
8604
45 x 54 x 72 cm
351.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Furniture on wheels
  • Placed under bench-top
  • Furniture with doors or drawers
  • Width 54 or 84cm
  • Frosted white melamine panel cabinet
  • Internal height of the drawers 8.5cm
  • Door furniture
  • 1 door
  • Includes 1 adjustable shelf, 4 wheels, 2 with brakes
Spezifikation
Spezifikation
Door Cabinet
72 cm
12 Months
White
45 cm
1
Door Cabinet