Learn More
Equip Labo™ Door Cabinet
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
45 x 54 x 72 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Furniture on wheels
- Placed under bench-top
- Furniture with doors or drawers
- Width 54 or 84cm
- Frosted white melamine panel cabinet
- Internal height of the drawers 8,5cm
- Door furniture
- 1 door
- Includes 1 adjustable shelf, 4 wheels, 2 with brakes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Door Cabinet |
| Farbe | Weiß |
| Schranktyp | Door Cabinet |
| Tiefe (metrisch) | 45 cm |
| Abmessungen (T x B x H) | 45 x 54 x 72 cm |
| Türtyp | Single Door |
| Höhe (metrisch) | 72 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Gewährleistung | 12 Months |
| Mehr anzeigen |