missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Immunogen | Rabbit IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?