missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.5 mg/mL |
| Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Verdünnung | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Immunogen | This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was developed against purified rabbit IgG (H&L). |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?