missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18475118 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18475118 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18475118 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172568

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200, Dot Blot
Zusammensetzung 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was produced by repeated immunization with goat IgG whole molecule in donkey.
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.