Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18601415 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601415 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18601415 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321076H
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DOG1/TMEM16A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rDG1/447
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55107
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinie Novus