missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30034596 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30034596 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30034596 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP232127PCP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAJC1 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNAJC1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 1, dnaJ homolog subfamily C member 1, DnaJ protein homolog MTJ1, DNAJL1, DnaJ-like protein, ERdj1, HTJ1, MGC131954, MTJ1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 475 to 525 of human DnaJ (Hsp40) Homolog, Subfamily C, Member 1 using the numbering given in entry NP_071760.2 (GeneID 64215).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64215
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.