missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA-PKcs Antibody (3H6), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18493527 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18493527 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18493527 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222128AF647

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DNA-PKcs Monoclonal antibody specifically detects DNA-PKcs in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA-PKcs
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 3H6
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DNA-dependent protein kinase, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-like, DNA-PK catalytic subunit, DNA-PKcs, DNPK1, EC 2.7.11.1, HYRC, HYRC1, p460
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human DNA PKcs expressed in E. coli. [Uniprot: P78527]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Non homologous end joining, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5591
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.