Learn More
Novus Biologicals™ DNA helicase HEL308 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | DNA helicase HEL308 |
| Synonym | EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Hel308, HEL308DNA helicase HEL308, helicase POLQ-like, helicase, POLQ-like, MGC20604, Mus308-like helicase, POLQ-like helicase |
| Gensymbol | HELQ |