Learn More
DLEU1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11860-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16829213
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May act as a tumor suppressor.
Spezifikation
Spezifikation
DLEU1
Polyclonal
Unconjugated
DLEU1
DLB1, DLEU1, DLEU2, LEU1, LEU2, NCRNA00021, XTP6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10301
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43261
DLEU1
DLEU1 Fusion Protein Ag2435
150 μL