missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DLEU1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | DLEU1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839213
|
Proteintech
11860-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829213
|
Proteintech
11860-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
May act as a tumor suppressor.Spezifikation
DLEU1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O43261 | |
10301 | |
DLEU1 Fusion Protein Ag2435 | |
Primary | |
-20°C | |
DLEU1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DLB1, DLEU1, DLEU2, LEU1, LEU2, NCRNA00021, XTP6 | |
DLEU1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |