Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Selenomethionin, 99+ % Artikelnummer.: 10410131
Verfügbar ab: 12-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Selenomethionin, 99+ %
Artikelnummer. 10410131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10410131
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240770010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1464-42-2 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1464-42-2
Summenformel C5H11NO2Se
Molekulargewicht (g/mol) 196.12
MDL-Nummer MFCD00063089
InChI-Schlüssel RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15103
ChEBI CHEBI:27585
IUPAC-Name 2-Amino-4-methylselanylbutansäure
SMILES C[Se]CCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Selenomethionine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 265.0°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Geruch Faint Smelling
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Menge 1 g
Merck Index 15, 8578
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether
Formelmasse 196.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Glänzendes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0105449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer240770010,240775000,240770025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Selenomethionine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Selenomethionin, 99+ % >