Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Selenomethionin, 99+ %
Catalog Number 10657592
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
1464-42-2
C5H11NO2Se
196.12
MFCD00063089
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
15103
CHEBI:27585
2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
C[Se]CCC(N)C(O)=O
1464-42-2
C5H11NO2Se
196.12
MFCD00063089
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYNA-N
selenomethionine, dl-selenomethionine, seleno-dl-methionine, +--selenomethionine, butanoic acid, 2-amino-4-methylseleno, selenium methionine, methionine, seleno, selenomethionine van, 2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, seleno-d,l-methionine
15103
CHEBI:27585
2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
C[Se]CCC(N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Selenomethionine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 265.0°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Geruch Faint Smelling
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Menge 500 mg
Merck Index 15, 8578
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether
Formelmasse 196.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Glänzendes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Selenomethionine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.