Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
41.3 mm
50.8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Abmessungen (L x B x H) | 50.8 x 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Das Mischen radioaktiver Reagenzien bei Kreuzkontamination könnte ein Problem sein |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 50.8 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 100 |
| Form | Polygon |
| Show More |