Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 11754146 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
41.3 mm
50.8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11754146
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
  • Hilfreich bei Umweltprüfungen und Anwendungen in den Biowissenschaften, bei denen kleine Probenvolumen präpariert und beurteilt werden müssen
  • Alnico-Magnet, eingekapselt in reibungsarmer Teflon™ PTFE-Beschichtung mit FDA-Gütegrad, USP Klasse VI; dauerhaft und inert
  • Die Herstellung in einer registrierten ISO 9001:2008 Einrichtung wird durch SGS-Zertifikat bestätigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 41.3 x 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Mischen radioaktiver Reagenzien bei Kreuzkontamination könnte ein Problem sein
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 41.3 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 100/Pckg.
Form Polygon