Learn More
Brand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipette
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
Marke: Brand™ 708757
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Entspricht DIN ISO 7550
- Kalibrierte Volumenaufnahme (TC, In.)
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Feuerpolierte Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
- Das Aspirationsende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß des Pipettenadapters zu minimieren.
- Farbcodierung nach ISO zur eindeutigen Identifizierung.
Spezifikation
≤±0,25% | |
DIN ISO 7550, IVD-Richtlinie 98/79 CE-Kennzeichnung | |
Glas | |
Rot | |
Ja |
Volumenaufnahme | |
Markierungen bei 200 μl | |
Ringmarkierung | |
125 mm |