Learn More
Brand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipette
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
174.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 7550, IVD-Richtlinie 98/79 CE-Kennzeichnung |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 125 mm |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11748208
|
Brand™
708757 |
Rot | ≤±0,25% | Markierungen bei 200 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Entspricht DIN ISO 7550
- Kalibrierte Volumenaufnahme (TC, In.)
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Feuerpolierte Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
- Das Aspirationsende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß des Pipettenadapters zu minimieren.
- Farbcodierung nach ISO zur eindeutigen Identifizierung.
Spezifikation
Volumenaufnahme | |
Glas | |
Ja |
DIN ISO 7550, IVD-Richtlinie 98/79 CE-Kennzeichnung | |
125 mm |