Learn More
BRAND™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter
Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen. BrandTech™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen erhältlich. Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
Marke: BRAND™ 704338
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
- In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.
Spezifikation
Gewindeadapter für Dispenser | |
Titrette™ | |
GL 32/38 |
Polypropylen | |
Je 1 |