Learn More
BRAND™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter
Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen. BrandTech™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen erhältlich. Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
12.75 CHF - 97.40 CHF
Produktcode | Marke | Material | Gewindegröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Gewindegröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10373821
|
BRAND™
704338 |
Polypropylen | GL 32/38 | Titrette™ |
12.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10136720
|
BRAND™
704399 |
ETFE | GL 45/38 | Dispensette™, seripettor™, Titrette™, QuikSip™ |
28.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11613179
|
BRAND™
704431 |
Polypropylen | GL 45/35 | Dispensette™, seripettor™, Titrette™, QuikSip™ |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10518781
|
BRAND™
704270 |
Edelstahl | 2 in. (Außengewinde), 3/4 in. (Innengewinde) | Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät |
97.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10798764
|
BRAND™
704281 |
PTFE | 32 GL (Innengewinde) | Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät |
52.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10263581
|
BRAND™
704282 |
PTFE | 32 GL (Außengewinde) | Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät |
34.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
- In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.
Spezifikation
Gewindeadapter für Dispenser | |
Je 1 |