Learn More
BRAND™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter
Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen. BrandTech™ Flaschenaufsatzdispenser mit Gewindeadapter sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen erhältlich. Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
Marke: BRAND™ 704282
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl, PTFE, ETFE oder Polypropylen.
- Für die Verwendung mit Dispensette™, Seripettor™, Titertte™, QuikSip™ Flaschenaufsatzdispenser.
- In verschiedenen Gewindegrößen erhältlich.
Spezifikation
Gewindeadapter für Dispenser | |
Verbindung eines Remote-Dispensiersystems mit Fässern mit GL-Außengewinde | |
Je 1 |
PTFE | |
Dispensette™III, Dispensette™ organisches Remote-Dispensiergerät | |
32 GL (Außengewinde) |