Learn More
Duran™ Dispenser
Marke:  Duran™ 291150908
Additional Details : Gewicht : 0.17400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13167124
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
<±0.6 to 0.5%
Autoclavable at 121°C
1 to 10 mL
<± 0.1%
Bottletop Dispenser
DIN ISO 8655
GL 28, GL 45, S 40 Adapters