Learn More
Duran™ Dispenser
255.38 CHF - 309.28 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bottletop Dispenser
Genauigkeit <±0.6 to 0.5%
Autoklavierbar Autoclavable at 121°C
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 8655
Präzision <± 0.1%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13167124
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
291150908
1 to 10 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13144314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Duran™
291151407
2.5 to 25 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
Bottletop Dispenser
Autoclavable at 121°C
<± 0.1%
<±0.6 to 0.5%
DIN ISO 8655