Learn More
Helios Italquartz Dishes for Mahler Bomb Calorimeter, Translucent
Dishes for Mahler Bomb Calorimeter constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
40.75 CHF - 58.90 CHF
Spezifikation
Material | Quarz |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahler-Bombenkalorimeter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15828014
|
Helios Italquartz
61F00161 |
Lichtdurchlässig, 2 x 1 mm-Löcher | 25 mm | 16 mm |
57.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15838014
|
Helios Italquartz
61F00163 |
Lichtdurchlässig, 25 mm Kante | 20 mm | 20 mm |
40.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15848014
|
Helios Italquartz
61F00165 |
Durchscheinend, 37 mm Bördelrand | 17 mm | 20 mm |
58.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Translucent
- Suitable for use in Mahler bomb calorimeter
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Quarz | |
Rund | |
Abdampfschale | |
Mahler-Bombenkalorimeter |