Learn More
Helios Italquartz Dishes for Mahler Bomb Calorimeter, Translucent
Dishes for Mahler Bomb Calorimeter constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke: Helios Italquartz 61F00163
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Durchscheinend
- Geeignet für Mahler-Bombenkalorimeter
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Lichtdurchlässig, 25 mm Kante | |
Rund | |
Mahler-Bombenkalorimeter | |
20 mm |
Quarz | |
Abdampfschale | |
20 mm |