Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Standardventilen
Entladungsröhrchen passend zu BRAND Dispensettes ab Baujahr 2016
Marke: BRAND™ 708024
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
- Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
- Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
- Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
Spezifikation
Ablassschlauch | |
Durchscheinend/weiß | |
Dispensieren von Flüssigkeit | |
Auslaufschlauch, Sicherheitskappe |
Nicht autoklavierbar | |
ETFE, PTFE, Polypropylen | |
Dispensette™ S Trace-Analyse Tantal |