Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Standardventilen
Entladungsröhrchen passend zu BRAND Dispensettes ab Baujahr 2016
17.05 CHF - 22.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ablassschlauch |
---|---|
Material | ETFE, PTFE, Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458023
|
BRAND™
708002 |
Dispensette™ S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen |
18.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15468023
|
BRAND™
708005 |
Dispensette™ S, 5 und 10 ml Nennvolumen |
17.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478023
|
BRAND™
708006 |
Dispensette™ S, 1, 25, 50 und 10 ml Nennvolumen |
22.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488023
|
BRAND™
708008 |
Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen |
19.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15498023
|
BRAND™
708014 |
Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml Nennvolumen |
17.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15408033
|
BRAND™
708016 |
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen |
22.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15428033
|
BRAND™
708019 |
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 10 ml Nennvolumen |
19.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15438033
|
BRAND™
708022 |
Dispensette™ S Trace-Analyse Pt-Ir |
18.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15448033
|
BRAND™
708024 |
Dispensette™ S Trace-Analyse Tantal |
18.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
- Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
- Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
- Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
Spezifikation
Ablassschlauch | |
ETFE, PTFE, Polypropylen | |
Dispensieren von Flüssigkeit |