Learn More
Corning™ Direktantrieb (oben)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
100 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für 8 l-, 15 l- oder 36 l-Rührer
- Für alle Spinnerkolben der Serien 4510 und 4512.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 120 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Proculture Spinnerflaschen |