Learn More
DIRAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12634-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840454
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DIRAS1 belongs to a distinct branch of the functionally diverse Ras superfamily of monomeric GTPases.
Spezifikation
Spezifikation
DIRAS1
Polyclonal
Unconjugated
DIRAS1
Di Ras1, DIRAS1, GBTS1, GTP binding protein Di Ras1, RIG
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
148252, 208666, 366826
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95057, Q91Z61
Diras1
DIRAS1 Fusion Protein Ag3329
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat