Learn More
DIRAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | DIRAS1 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850454
|
Proteintech
12634-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840454
|
Proteintech
12634-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DIRAS1 belongs to a distinct branch of the functionally diverse Ras superfamily of monomeric GTPases.Spezifikation
DIRAS1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O95057, Q91Z61 | |
148252, 208666, 366826 | |
DIRAS1 Fusion Protein Ag3329 | |
Primary | |
-20°C | |
DIRAS1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Di Ras1, DIRAS1, GBTS1, GTP binding protein Di Ras1, RIG | |
Diras1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |