Learn More
Scientific Industries Digital QuadMag Genie
Artikelnummer. 16617672
Click to view available options
Steckertyp:
Britisch
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16617672
Marke: Scientific Industries SI5266
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein leistungsstarker Magnetrührer mit mehreren Positionen, der für Hochgeschwindigkeitsanwendungen entwickelt wurde.
  • Bietet bis zu vier Rührpositionen
  • Der leistungsstarke Magnet und Motor bieten außergewöhnliche magnetische Kraft
  • Kann pro Position bis 2 l rühren
  • Sorgt zur Vermeidung von Spritzern und für eine verbesserte Kontrolle über den Rührstab für gleichmäßiges Rühren
  • Drehzahlbereich von 250 bis 1300 U/min
Spezifikation
Geschwindigkeit 250 bis 1.300 U/min
Rührpositionen 4
Fassungsvermögen 2 l pro Position
Display LCD-Anzeige
Spannung 230 V
Wirkleistung 115 W
Abmessungen (L x B) 310 x 305 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,1 in.
Höhe (metrisch) 130 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Länge (metrisch) 310 mm
Länge obere Platte (angloamerikanisch) 12 in.
Länge obere Platte (metrisch) 305 mm
Fläche obere Platte (angloamerikanisch) 12 x 12 in.
Fläche obere Platte (metrisch) 305 x 305 mm
Breite obere Platte (angloamerikanisch) 12 in.
Breite obere Platte (metrisch) 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Stromstärke 0,5 A
Frequenz 50 Hz
Steckertyp Britisch
Zertifizierung/Konformität CE
Gewährleistung und Service 2 Jahre (Teile- und Arbeitskosten)
Farbe Weiß, Grau
Reglertyp Digitale Tastatur
Beschreibung Digital QuadMag Genie
Enthält Digital QuadMag Genie wird mit einer rutschfesten Unterlage geliefert, die unter dem zu rührenden Behälter platziert wird.
Material ABS/Polycarbonat-Thermoplast-Harz
Modell 230 V, UK-Stecker
Motortyp Spaltpol
Drehzahlregelung Erhöht langsam die Drehzahl, um Spritzer zu vermeiden und um die Kontrolle des Rührstabs zu verbessern.
Zeitschaltuhr 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Typ Digitaler Magnetrührer mit 4 Positionen
Gewicht (angloamerikanisch) 6,6 lb.
Gewicht (metrisch) 2,99 kg
Versandgewicht (angloamerikanisch) 9 lb.
Versandgewicht (metrisch) 4,08 kg