Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, inhibitor free, Thermo Scientific™
Solvent For U.V. Spectrophotometric and General Use
80.75 CHF - 281.00 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 60-29-7 |
|---|---|
| Summenformel | C4H10O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |
| MDL-Nummer | MFCD00011646 |
| InChI-Schlüssel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
| PubChem CID | 3283 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| IUPAC-Name | ethoxyethane |
| SMILES | CCOCC |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11375307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040976.K2 |
1L |
80.75 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15476345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040976.M1 |
4 x 1L |
281.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C4H10O | |
| MFCD00011646 | |
| diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
| CHEBI:35702 | |
| CCOCC |
Spezifikation
| Diethyl ether | |
| Colorless liquid | |
| -45°C (-49°F) | |
| Sweet | |
| >99% | |
| 586.3 hPa (440mm Hg) at 20°C | |
| 1155 | |
| Immiscible with water,miscible with alcohol. | |
| CCOCC | |
| 74.12 | |
| CHEBI:35702 | |
| Spectrophotometric |
| 60-29-7 | |
| 0.713 | |
| 170°C (338°F) | |
| 1.3525 | |
| C4H10O | |
| MFCD00011646 | |
| diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
| RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
| ethoxyethane | |
| 3283 | |
| 74.12 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P330-P370+P378q-P501c
H224-H302-H305-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures