Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, inhibitor free
Artikelnummer. 11375307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375307 1 L 1 Liter
15476345 4 x 1 L 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040976.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Solvent For U.V. Spectrophotometric and General Use | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt °C to 116°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.713
Menge 1 L
Flammpunkt -45°C (-49°F)
Zündpunkt 170°C (338°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3525
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 586.3 hPa (440mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1155
Siedepunkt 34.6°C
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formelmasse 74.12
Güte Spektrophotometrisch