Learn More
Dichlormethan, für HPLC, unstabilisiert, Fisher Chemical
111.00 CHF - 216.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-09-2 |
---|---|
Summenformel | CH2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Dichlormethan |
SMILES | ClCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10110342
|
Fisher Chemical
D/1857/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | |||||||
10343602
|
Fisher Chemical
D/1857/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | |||||||
10601573
|
Fisher Chemical
D/1857/PB17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
75-09-2 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCl |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
Dichlormethan |
Spezifikation
-97°C | |
Farblos | |
Flüssig | |
MFCD00000881 | |
ClCCl | |
84.93 |
75-09-2 | |
39°C | |
CH2Cl2 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlormethan | |
84.93g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Dichloromethane, unstabilized
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, für HPLC, unstabilisiert, Fisher Chemical