Learn More
Dichlormethan, für HPLC, unstabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -97°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 39°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 84.93g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane, unstabilized
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, für HPLC, unstabilisiert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur