Learn More
DICER1 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
Antigen DICER1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunofluorescence
Konjugat CoraLite Plus 488
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18077105
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-20567-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18015025
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-20567-100UL
100 μL
423.57 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The DICER1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human DICER1. This antibody recognizes human antigen. The DICER1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
DICER1
Immunofluorescence
Liquid
Human
DCR1, Dicer, dicer 1, ribonuclease type III, DICER1, Endoribonuclease Dicer, Helicase MOI, Helicase with RNase motif, HERNA, KIAA0928
Primary
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
23405
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.