missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Diazoxide, 98%

155.30 CHF - 272.96 CHF

Spezifikation

Beschreibung White to off-white
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Format Powder
CAS 364-98-7
Summenformel C8H7ClN2O2S
Formelmasse 230.67
Synonym 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Schmelzpunkt 330°C to 331°C
Löslichkeit Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Assay 98%

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15467199
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J66010.ME
500 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
168.00 CHF
155.30 CHF / 500 Milligramm
Sparen 12.70 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15457199
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J66010.03
1 g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
281.00 CHF
272.96 CHF / 1 Gramm
Sparen 8.04 CHF
2% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spezifikation

Spezifikation

White to off-white
Powder
C8H7ClN2O2S
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
2°C to 8°C
364-98-7
230.67
330°C to 331°C
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'einecsNumber' : 206-668-1

Recommended Storage : Keep cold

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt