Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diazoxide, 98%
Artikelnummer. 15467199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467199 500 mg 500 Milligramm
15457199 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467199 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66010.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 364-98-7 | C8H7ClN2O2S, C8H7ClN2O2S | 230.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-98-7
Spezifikation
Menge 500 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Format Powder
Summenformel C8H7ClN2O2S
Formelmasse 230.67
Synonym 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide;
Schmelzpunkt 330°C to 331°C
Löslichkeit Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol.
Form Pulver
Assay 98%