Learn More
DHRS3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200061807 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18644522 0.02 mL 0.02 Milliliter
18635212 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18644522 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2924960.02ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
DHRS3 Polyclonal antibody specifically detects DHRS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DHRS3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias DD83.1, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3, EC 1.1.1, EC 1.1.1.300, RDH17, Retinal short-chain dehydrogenase/reductase 1, RETSDR1, retSDR1short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1, short-chain dehydrogenase/reductase 1, short-chain dehydrogenase/reductase 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-150 of human DHRS3 (NP_004744.2). PAKLRDLSRENVLITGGGRGIGRQLAREFAERGARKIVLWGRTEKCLKETTEEIRQMGTECHYFICDVGNREEVYQTAKAVREKVGDITILVNNAAVVHGKSLMDSDDDALLKSQHINTLG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9249
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG