missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DHRS3 Polyclonal antibody specifically detects DHRS3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DHRS3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | DD83.1, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3, EC 1.1.1, EC 1.1.1.300, RDH17, Retinal short-chain dehydrogenase/reductase 1, RETSDR1, retSDR1short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1, short-chain dehydrogenase/reductase 1, short-chain dehydrogenase/reductase 3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-150 of human DHRS3 (NP_004744.2). PAKLRDLSRENVLITGGGRGIGRQLAREFAERGARKIVLWGRTEKCLKETTEEIRQMGTECHYFICDVGNREEVYQTAKAVREKVGDITILVNNAAVVHGKSLMDSDDDALLKSQHINTLG |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?