Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Specifically detect desmin in human, baboon, monkey, cow, cat, dog, hamster, rat and chicken samples.
168.30 CHF - 385.20 CHF
Spezifikation
Antigen Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Klon D33
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12651227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-376-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12661227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-376-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
429.00 CHF
277.09 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 151.91 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12641227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-376-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
605.00 CHF
385.20 CHF / 1 Milliliter
Sparen 219.80 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12621227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-376-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
262.00 CHF
168.30 CHF / 7 Milliliter
Sparen 93.70 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12631227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-376-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
396.00 CHF
255.64 CHF / 12 Milliliter
Sparen 140.36 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Desmin is an intermediate filament protein of both smooth and striated muscles. Antibody to desmin reacts with striated (skeletal and cardiac) as well as smooth muscle cells. In skeletal and cardiac muscles, the staining is confined to the Z-bands giving a characteristic striated appearance. Anti-desmin antibody is useful in identification of tumors of myogenic origin. It reacts with leiomyosarcomas (smooth muscle) as well as rhabdomyosarcomas (striated muscle).
Host Species: Mouse
Clone: D33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Cow, Cat, Dog, Hamster, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Desmin from human muscle
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Desmin from human muscle
D33
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology