Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Alle ansehen Epredia ProdukteDescription
Host Species: Mouse
Clone: D33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Cow, Cat, Dog, Hamster, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Desmin from human muscle
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigen | Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1 |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | D33 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Desmin from human muscle |
| Menge | 500 μL |
| Regulatorischer Status | IVD |
| Forschungsgebiet | Muscle Biology |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.